Key Documents
205826
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
98%
Sinonimo/i:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Formula condensata:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.46
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Punto di fusione
120 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is a coordination complex that is used as a catalyst and as a precursor to synthesize other palladium compounds.
Applicazioni
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a precursor in the synthesis of Pd (II) complex that is immobilized on hydrophilic graphite oxide for its use as a catalyst in the Heck coupling reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2