Documenti fondamentali
464813
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate
Sinonimo/i:
Tetrammineplatinum dihydroxide hydrate
About This Item
Formula condensata:
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O
Peso molecolare:
297.21 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Livello qualitativo
Punto di fusione
211 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate is an inorganic platinum catalyst generally used as a precursor for the preparation of platinum complexes.
Applicazioni
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate can be used as a platinum precursor to synthesze Pt/CeO2 catalysts which is used in water-gas shift reaction.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
464813-1G4061832356631
464813-5G4061833323632