479519
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
in xylene, Pt ~2 %
Sinonimo/i:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
7 mmHg ( 21 °C)
Livello qualitativo
Composizione
Pt, ~2%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Concentrazione
in xylene
P. ebollizione
138 °C
Punto di fusione
12-13 °C
Densità
0.855 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It has also been used in the reduction of carboxamides to amines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vinyl-metal reagents play a pivotal role in organic synthesis. Among the vinyl-metal reagents available, silicon-based reagents are of increasing importance. This is largely due to their low cost, minimal toxicity, ease of handling, and the simplicity of byproduct removal.
A Highly Efficient Hydrosilylation Catalyst, sigma-aldrich is pleased to offer [Cp*Ru(MeCN)3]PF6, as well as a number of other catalysts for hydrosilylation.