479535
Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
Sinonimo/i:
Karstedt′s catalyst, Platinum(0) 1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
About This Item
Prodotti consigliati
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Livello qualitativo
Concentrazione
0.05 M in poly(dimethylsiloxane), vinyl terminated
P. eboll.
>200 °C
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
InChI
1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3;
RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?