Documenti fondamentali
254029
Sigma-Aldrich
Acido cloroplatinico
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico (IV), Cloruro platinico, Hidrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Formula condensata:
H2PtCl6 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.81 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.995% trace metals basis
Composizione
Pt, 38-40%
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
L′idrato di acido cloroplatinico è uno dei più solubili tra i composti del platino.
Applicazioni
Usato nella produzione di platino metallico e dei suoi composti.
Confezionamento
Confezionato sotto gas azoto secco
Stoccaggio e stabilità
1. Materiale igroscopico, manipolare sempre in una cella a guanti o in una scatola a guanti riempita di gas inerte
2. Raccomandato monouso per impedire l′assorbimento di acqua e la degradazione. Se necessario, dopo l′apertura, riconfezionare e sigillare sotto gas inerte secco.
3. Conservare con cura. Proteggere dalla luce. Conservare sempre in contenitori ben chiusi in atmosfera inerte asciutta. Si raccomanda di conservare i contenitori in un essiccatore secondario con essiccante in atmosfera inerte secca.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Galvanic synthesis of three-dimensional and hollow metallic nanostructures
Park SH, et al.
Nanoscale Research Letters, 9(1), 679-679 (2014)
Víctor de la Asunción-Nadal et al.
Chemical science, 11(1), 132-140 (2020-02-29)
Tungsten disulfide (WS2)-based micromotors with enhanced electrochemical and photo-catalytic activities are synthesized using a greatly simplified electrochemical deposition protocol at room temperature involving exclusively tungstic acid and sulfate as metal and sulfur sources without further building chemistry. The WS2-based micromotors
Control over the branched structures of platinum nanocrystals for electrocatalytic applications.
Ma L, et al.
ACS Nano, 6(11), 9797-9806 (2012)
Impact of three different TiO 2 morphologies on hydrogen evolution by methanol assisted water splitting: nanoparticles, nanotubes and aerogels
D?Elia D, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 36(22), 14360-14373 (2011)
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal
Global Trade Item Number
SKUGTIN
254029-1G4061825982656
254029-250MG4061825982663
254029-5G4061835508594