P7082
Acido cloroplatinico
BioXtra
Sinonimo/i:
Acido esacloroplatinico, Cloruro platinico, Idrogeno esacloroplatinato (IV)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
BioPerformance Certified
Nome Commerciale
BioXtra
Stato
powder
Concentrazione
≥37.5% Pt (gravimetric)
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Solubilità
H2O: 0.5 M, clear, orange
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.2%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.6H2O.Pt/h6*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;;;;+4/p-4
PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
- Pt decorated MoS(2) nanoflakes for ultrasensitive resistive humidity sensor: This study explores the use of chloroplatinic acid hexahydrate as a precursor for depositing platinum on MoS2 nanoflakes, enhancing their performance in humidity sensing applications (Burman et al., 2018).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?