263826
4-Iodobenzaldehyde
96%
Saggio
96%
Punto di fusione
78-82 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Ic1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
4-Iodobenzaldehyde participates in Suzuki–Miyaura coupling reaction to produce Metal–Organic Framework catalyst.
Applicazioni
4-Iodobenzaldehyde has been used in the preparation of:
- benzaldimine monolayers
- 4-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
- 5,15-dimesityl-10-(3-[2-(trimethylsilyl)ethynyi]phenyl}-20-(4-iodophenyl)porphyrin
- 5,15-dimesityl-10-[3,5-bis{2-[4-(N,N′-difluoroboryl-1,9-dimethyidipyrrin-5-yl)-phenyl]ethynyl}phenyl]-20-(4-iodophenyl)porphyrin, multipigment building block
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Trans-Substituted porphyrin building blocks bearing iodo and ethynyl groups for applications in bioorganic and materials chemistry.
Tetrahedron, 54(27), 7721-7734 (1998)
Selective cleavage of the carbon-halide bond in substituted benzaldimine monolayers by synchrotron soft X-ray: Anomalously large cleavage rate of the carbon-bromide bond.
Langmuir, 16(6), 2981-2984 (2000)
Journal of the American Chemical Society, 137(27), 8819-8828 (2015-06-23)
We report the systematic characterization of anisotropic, π-conjugated oligophenyleneimine (OPI) films synthesized using stepwise imine condensation, or "click" chemistry. Film synthesis began with a self-assembled monolayer (SAM) of 4-formylthiophenol or 4-aminothiophenol on Au, followed by repetitive, alternate addition of terephthalaldehyde