B57400
4-Bromobenzaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-formylbenzene, 4-Bromobenzaldehyde, 4-Bromobenzenealdehyde, 4-Formyl-1-bromobenzene, 4-Formylbromobenzene, 4-Formylphenyl bromide, p-Bromobenzaldehyde, p-Formylbromobenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- To synthesize vinyl esters by reacting with terminal alkynoates in the presence of triphenylphosphine catalyst.
- In the palladium-catalyzed Mizoroki-Heck Cross-coupling reaction with styrene to synthesize arylated olefins.
- In the Suzuki-Wittig reaction with formylphenylboronic acids to synthesize dimethyl biphenyl-diacrylates.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
B57400-100G | 4061833434109 |
B57400-10G | 4061833434116 |
B57400-25G | 4061833434123 |
B57400-10KG | |
B57400-25KG | |
B57400-5KG |