Key Documents
8.04146
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Bromobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
4-(Br)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
214-365-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
P. eboll.
123-125 °C/31 hPa
Punto di fusione
55-58 °C
Temp. transizione
flash point 108 °C
Densità
1.85 g/cm3
Densità bulk
670 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2