236349
Butyryl chloride
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Punto di fusione
−89 °C (lit.)
Solubilità
diethyl ether: miscible(lit.)
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A reagent in the acylation of thiophene in the liquid phase catalyzed by zeolites.
- A source of CO and -Cl in the chlorocarbonylation of aryl bromides to yield acid chlorides.
- An intermediate in the synthesis of aryl [11C]methylsulfones for PET applications.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?