140295
Decanoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
Capric acid chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.57 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
94-96 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3
IPIVAXLHTVNRBS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Decanoyl chloride is used as a reactive acylating agent in organic synthesis. It is also employed in the formation of amides and esters.
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
140 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
140295-100ML | 4061838733368 |
140295-500ML | 4061838733375 |
140295-5ML |