Key Documents
76555
Sigma-Aldrich
Pentadecanoyl chloride
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Pentadecanoic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.84
Beilstein:
1773803
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
0.909 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C15H29ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3
PQZWQGNQOVDTRF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)