O4733
Octanoyl chloride
99%
Sinonimo/i:
Capryloyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2.5 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
195 °C (lit.)
Densità
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C8H15ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3
REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Synthesis of (R)-2-propyloctanoic acid, a therapeutic agent for Alzheimer′s disease.
- Synthesis of a variety of N-n-octyl-D-gluconamide based organogels.
- Building 2-heptylbenzo[d]thiazole moiety to synthesize conjugated copolymer with fluorine, as cathode interlayer in inverted polymer solar cells (PSCs).
- Octanoyl chloride is one of the essential precursors in the total synthesis of (−)-mandelalide L, a marine macrolide that display significant cytotoxicity against human cancer cell lines.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?