Documenti fondamentali
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-996-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
199 °C/27 hPa
Punto di fusione
12 °C
Temp. transizione
flash point 182 °C
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Palmitic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
P0500
Palmitic acid