M9653
Methoxyacetyl chloride
97%
Sinonimo/i:
2-methoxyacetyl chloride, Methoxyacetic acid chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
112-113 °C (lit.)
Densità
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCC(Cl)=O
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3
JJKWHOSQTYYFAE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Bilocularin A to synthesize 8-Methoxyacetoxybilocularin A.
- Substituted and unsubstituted benzamides to synthesize N-(2-methoxyacetyl)-benzamides.
It can also be used for the synthesis of β-lactams by reacting with imines. and in the post-synthetic modification of the metal-organic framework (MOF), MIL-101, to synthesize a catalyst for cycloaddition reaction of CO2 with propylene oxide.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
82.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
28 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter