245771
Isobutyric anhydride
97%
Sinonimo/i:
2-Methylpropionic anhydride
About This Item
Densità del vapore
5.45 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 67 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
624 °F
Limite di esplosione
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
182 °C (lit.)
Punto di fusione
−56 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup