主要文件
27228
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
密封圈直徑× 厚度
20 mm × 3.2 mm
相容性
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)