主要文件
27230-U
Supelco
铝压接密封(无隔垫),银铝
open center, diam. × opening 20 mm × 9.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
silver aluminum
特點
open center
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
直徑 × 長度
20 mm × 9.5 mm
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with 20 mm crimp seal vial
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)