主要文件
27229
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
silver aluminum seal
white PTFE/silicone
特點
open center
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
直徑 × 總厚度 × PTFE厚度
20 mm × 3.2 mm × 2 mil
接頭
thread for 20 mm
相容性
for use with 20 mm crimp top vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Andrea Pastore et al.
Talanta, 219, 121251-121251 (2020-09-06)
A pH colorimetric sensor array (CSA) with fast response time (<1 min) using only one acid-base indicator, Bromothymol Blue (BB), was prepared and characterized by modulating the amount, C, of the surfactant Hexadecyltrimethylammonium p-toluenesulfonate between 0 and 0.3725 gCTApTs/gprecursor with a