Key Documents
27016
Supelco
铝压接密封(无隔垫),银铝
tear-away, diam. 20 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
silver aluminum
特點
tear-away
包裝
pkg of 100 ea
外徑
20 mm
直徑
20 mm
相容性
for use with 20 mm crimp seal vial
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
在分析泻湖中的沼气排放时,它可用于密封带有灰色塞子的100mL血清瓶。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Lagoon-biogas emissions and carbon balance estimates of a swine production facility.
DeSutter, Tom M., and Jay M. Ham.
Journal of Environmental Quality, 34.1, 198-206 (2005)