主要文件
33106
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 36 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
材料
clear glass bottle
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 36 ea
外徑 × 高度
36.6 mm × 62.8 mm
容積
30 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
應用
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)