Key Documents
33144
Supelco
小瓶,钳口,血清瓶
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
材料
amber glass bottle
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
包裝
pkg of 288 ea
外徑 × 高度
25 mm × 50 mm
容積
10 mL
接頭
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些样品瓶由透明的硼硅酸盐玻璃制成,不包含瓶盖。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)