材料
borosilicate glass bottle
描述
USP Type I
特點
autoclavable
closure type crimp top vial
外徑
20 mm
容量
100 mL
直徑× 高度
52 mm × 95 mm
容積
100 mL
顏色
clear
接頭
opening for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
它可高压灭菌,易于灭菌,用于保存化学物质,防止污染。
相關產品
产品编号
说明
价格
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
Z114006-144EA | 4061832325804 |
Z114006-12EA | 4061832325798 |