主要文件
27201
Supelco
PTFE/丁基橡胶隔垫
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix)), diam. × thickness 20 mm × 0.135 in., pkg of 100 ea
别名:
PTFE 表面丁基橡胶隔垫
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
PTFE/rubber (butyl (Pharma-Fix))
描述
Pharma-Fix septum
包裝
pkg of 100 ea
外徑
13 mm
直徑× 厚度
20 mm × 0.135 in.
相容性
for use with 20mm crimp seal, 22mm hole cap, 22mm solid cap
一般說明
聚四氟乙烯 (PTFE) 热熔隔膜适用于克服在硅橡胶隔膜中很常见的由于长时间高温而发生的降解,降解产物导致基线漂移和额外的峰值。一般采用 PTFE 面朝色谱柱填料固定。
應用
PTFE 表面丁基隔膜可用于顶空瓶,以评估采样效率和甲基溴在活性炭上的穿透。
在使用 HPLC 方法采集用于未修饰苯分析的尿液样本期间,可使用隔膜密封小瓶。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Lack of correlation between environmental or biological indicators of benzene exposure at parts per billion levels and micronuclei induction.
Violante, Francesco S., et al.
Environmental Research, 91.3, 135-142 (2003)
Sampling and stability of methyl bromide on activated charcoal.
Gan, Jianying, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43, 1361-1367 (1995)
Ian A. Fowlis
Gas Chromatography, 62-62 (2008)