主要文件
27454-U
Supelco
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
包裝
pkg of 100 ea
密封圈直徑× 厚度
20 mm × 3.0 mm
相容性
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)