推荐产品
用途
sufficient for 100 amplifications
sufficient for 100 extractions
sufficient for 100 reactions
品質等級
特點
dNTPs included
hotstart
技術
PCR: suitable
顏色
red
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 从菌丝草坪和树叶中提取基因组DNA
- 筛选推定转基因马铃薯植株的叶片组织
- 进行聚合酶链式反应(PCR)
- 从大麻种子和干果体鳃中分离DNA
特點和優勢
- 一步提取PCR所需的植物基因组DNA,只需不到15分钟
- 无需冷冻、机械破碎、有机萃取、柱纯化或液氮冷冻植物组织、机械破碎、有机提取、柱纯化或沉淀
- 专门配制的PCR ReadyMix,与提取液配套使用
- 热启动抗体支持高特异性PCR扩增基因组DNA
- REDExtract-N-Amp™不需要凝胶分析所需的装载缓冲液或跟踪染料
- 符合高通量植物基因分析要求
- 提取物稳定:在4 °C环境下稳定至少6个月
成分
其他說明
法律資訊
根据美国专利号 5,338,671和5,587,287以及其他国家的相应专利获得抗体体外研究许可。
本产品的使用受到如下一项或多项美国专利及其对应的境外专利声明保护: 5,789,224、5,618,711、6,127,155和美国境外的声明,对应于过期的美国专利号5,079,352。 购买本产品,即相当于依照境外的专利声明获得了一份受限制、不可转让的使用许可,即将此等数量的产品用于购买者′内部的研究用途。未通过明示、暗示或禁止反言形式授予购买者任何专利主张下的权利、执行任何专利方法的权利或开展任何形式的商业服务的权利,包括但不限于出于经济利益或其他商业考虑报告购买者′的活动结果。本品仅供研究使用。如需用于Roche专利许可的诊断用途,需另外征得Roche许可。有关购买许可的更多信息,可联系许可总监(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)获取。
相關產品
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
其他客户在看
商品
The Extract-N-Amp™ kits are designed to rapidly extract and amplify genomic DNA. The plant tissue version of these kits has been optimized to amplify without concern over plant inhibitors. This technical document will discuss the versions of this kit that are available and help you find the best kit suited for your needs.
The availability of simple methods for purification of DNA and RNA has greatly facilitated the analysis and characterization of the genome and gene expression. There is a demand to isolate DNA and RNA rapidly and conveniently from a variety of cellular sources, including cells and tissues from mammalian, plant and bacterial cultures.
实验方案
The REDExtract-N-Amp Plant PCR Kits contain all the reagents needed to rapidly extract and amplify genomic DNA from plant leaves.