Merck
G5884
Sigma-Aldrich
5′-三磷酸鸟苷三钠三磷酸鸟苷三钠 锂盐
~95% (HPLC), powder
别名:
三磷酸鸟苷 锂盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16N5O14P3 · xLi+
CAS号:
分子量:
523.18 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
~95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
H2O: 100 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
InChI 密鑰
WDCLDKGIVWUKSE-GWTDSMLYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
鸟苷5′-三磷酸锂盐已用于:
  • 核糖体活性测定。
  • 微管蛋白分离和聚合。
  • 细胞活力测定。
生化/生理作用
GTP 作为磷酸盐和焦磷酸盐的载体,参与引导化学能进入特定的生物合成途径。GTP 激活信号转导 G 蛋白,G 蛋白参与多种细胞过程,包括增殖、分化和几种细胞内激酶级联反应的激活。增殖和凋亡部分通过小 GTP 酶 Ras 和 Rho 水解 GTP 来调节。另类型小 gtp 酶 Rab 在囊泡的对接和融合中发挥作用,也可能参与囊泡的形成。除了在信号转导中的角色,在 DNA 和 RNA 的酶生物合成中,GTP 还作为单核苷酸单位的能量丰富前体。
鸟苷5′-三磷酸酯用作鸟苷5′-三磷酸酯3′ 二磷酸二磷酸酶的底物,而后者是一种水解酶和鸟苷三磷酸鸟苷转移酶。
特點和優勢
该化合物的相关信息整理于受体分类和信号转导手册的 P2受体:P2X离子通道家族 页面。欲浏览其他手册页面,请 点击这里
这种化合物是环核苷酸研究的特色产品。点击此处发现更多特色环核苷酸产品。在sigma.com/discover-bsm可了解更多关于生物活性小分子的其他研究领域。
注意
稳定性远远优于钠盐。
準備報告
由5′-GMP的酶促磷酸化而制备。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Enzyme (2005)
Effect of quinones on microtubule polymerization: a link between oxidative stress and cytoskeletal alterations in Alzheimer's disease
Santa-Maia I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease, 1740(3), 472-480 (2005)
Alcoholic liver disease and the mitochondrial ribosome: methods of analysis
Alcohol, 381-394 (2008)
Adelaine K W Leung et al.
Journal of molecular biology, 402(1), 154-164 (2010-07-21)
RNA is known to perform diverse roles in the cell, often as ribonucleoprotein (RNP) particles. While the crystal structure of these RNP particles could provide crucial insights into their functions, crystallographic work on RNP complexes is often hampered by difficulties
Alexander L Markowitz et al.
Bio-protocol, 12(1), e4281-e4281 (2022-02-05)
Spiral ganglion neurons (SGN) are the primary neuronal pathway for transmitting sensory information from the inner ear to the brainstem. Recent studies have revealed significant biophysical and molecular diversity indicating that auditory neurons are comprised of sub-groups whose intrinsic properties