主要文件
371701
Millipore
鸟苷5′-三磷酸盐,二钠盐
别名:
鸟苷5′-三磷酸盐,二钠盐, GTP,2Na
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N5O14P3 · 2Na
CAS号:
分子量:
567.14
分類程式碼代碼:
12352208
NACRES:
NA.51
描述
RTECS - MF8793000
品質等級
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
顏色
white
溶解度
water: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)(O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3nc(nc(c3nc2)[O-])N)O
InChI
1S/C10H16N5O14P3/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18)/p-4/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI 密鑰
XKMLYUALXHKNFT-UUOKFMHZSA-J
相关类别
一般說明
蛋白合成和信号转导中的磷酰基供体。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。储备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3