化驗
≥90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized powder
包裝
pkg of 1 kit (3 components)
報告基因
GFP
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
相关类别
一般說明
来源于 化脓性链球菌 的重组Cas9-GFP蛋白 (~194KD)是一种用于基因组工程实验的即用型试剂。当与靶标特异性的向导RNA结合时,野生型 化脓性链球菌 Cas9-GFP蛋白可作为靶向核酸酶,用于细胞培养物的转染和通过单细胞胚胎注射加速遗传修饰动物的发育。
N端融合的增强型绿色荧光蛋白具有488 nm的激发峰和509 nm的发射峰,除了可用于流式细胞术应用之外,还可以用于观察转染的RNP复合物。 该蛋白质还包含三个不同的核定位序列,这些序列的位置可以实现最佳的活性。
N端融合的增强型绿色荧光蛋白具有488 nm的激发峰和509 nm的发射峰,除了可用于流式细胞术应用之外,还可以用于观察转染的RNP复合物。 该蛋白质还包含三个不同的核定位序列,这些序列的位置可以实现最佳的活性。
應用
- 功能基因组学
- 靶标验证
- 基因组编辑
- 荧光显微镜
- 流式细胞术
特點和優勢
- 高特异性
- 高活性
- 可立即用于注射/转染
包裝
- 50 μg(≥260 pmol)装
- 250 μg(≥1300 pmol)装
成分
每个试剂盒包含
- 一瓶冻干的Cas9-GFP重组蛋白
- 一瓶1×稀释缓冲液,1 mL
- 一瓶含有甘油的1 mL无核酸酶水
原則
CRISPR/Cas被细菌和古细菌用作防御入侵病毒和质粒的防御系统。最近,来源于 化脓性链球菌 的II型CRISPR/Cas系统已被设计为在真核系统中起作用,其使用两种分子组分:单一Cas9蛋白和非编码向导RNA(gRNA)。可以通过gRNA对Cas9内切核酸酶进行编程,从而将DNA双链断裂(DSB)导向所需的基因组位置。与由锌指核酸酶(ZFN)诱导的DSB类似,细胞随后激活内源DNA修复过程[非同源末端连接(NHEJ)或同源定向修复(HDR)],以愈合目标DSB。
重構
冻干 化脓性链球菌 Cas9-GFP蛋白应重悬于所提供的重构溶液中,以获得相应浓度。轻轻敲打试管以完全溶解冻干的粉末,在冰上孵育10分钟,然后离心试管以使内容物离心至试管底部。
其他說明
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
其他客户在看
实验方案
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.