Key Documents
TRACRRNA05N
Sigma-Aldrich
SygRNA Cas9 合成 tracrRNA
SygRNA SpCas9 tracrRNA
别名:
RNA scaffold
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106609
NACRES:
NA.51
包裝
pkg of 5 nmol × Tube (HPLC)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
SygRNA 合成 RNA 系统招募 SpCas9 核酸酶到特定的基因组靶标。tracrRNA (反式激活 crRNA) 与一种 crRNA (CRISPR RNA) 结合,产生的 crRNA-tracrRNA 复合物引导 Cas9 蛋白到达基因组中的 crRNA 特异性位点。SygRNA 合成的 tracrRNA 和 crRNA 经过优化,可与细胞系、Cas9 蛋白或 Cas9 mRNA 的 Cas9 表达一起使用,并与显微注射、脂质体转染和电穿孔等多种递送方法兼容。
應用
功能基因组学/转基因应用
  • 创建基因敲除
  • 通过整合到内源基因中的启动子、融合标签或报告基因创造基因敲入动物或细胞系
特點和優勢
HPLC 纯化的 SygRNA Cas9 tracrRNA 低聚核苷酸经过优化,可与靶特异性 cRNA 和 SpCas9 蛋白来源一起用于基因组编辑应用。
聯結
SygRNA Cas9 tracrRNA 低聚核苷酸与靶特异性 crRNA 和 Cas9 蛋白来源(如 TGEN-CP-50 μg、CAS9P 或 CAS9MRNA)联合使用,形成有活性的 RNP 复合物。在 CRISPR 搜索 中选择预设计的针对人、小鼠和大鼠基因的独特 crRNA。
了解更多关于 SygRNA tracrRNA的信息
需要 定制 tracrRNA
外觀
干燥
準備報告
将 SygRNA Cas9 tracrRNA 低聚核苷酸重悬在 pH 8.0 或更低的无 RNAase 的含 Tris 缓冲液中。
法律資訊
SygRNA is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Manuel Garcia-Moreno et al.
Molecular cell, 74(1), 196-211 (2019-02-26)
The compendium of RNA-binding proteins (RBPs) has been greatly expanded by the development of RNA-interactome capture (RIC). However, it remained unknown if the complement of RBPs changes in response to environmental perturbations and whether these rearrangements are important. To answer these
实验方案
Sigma-Aldrich® sgRNA, crRNA and tracrRNA come HPLC purified as standard with our performance guarantee—even for custom designs.
The CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) system was discovered in bacteria, where it functions as an adaptive immune system against invading viral and plasmid DNA.
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.