主要文件
TGEN-CP
Sigma-Aldrich
Cas9重组蛋白 来源于化脓链球菌
lyophilized powder
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
形狀
lyophilized powder
品質等級
包裝
pkg of 250 μg
pkg of 50 μg
pkg of 500 μg
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−70°C
一般說明
重组Cas9蛋白(∼160 KD)是用于基因组工程实验的即用型试剂。当与靶标特异性向导RNA结合时,Cas9蛋白将形成即用型核酸酶,用于细胞培养物的转染以及通过单细胞胚胎注射加速遗传修饰动物的发育。
特點和優勢
  • 高特异性
  • 高活性
  • 可立即用于注射/转染
包裝
该试剂盒具有三种包装规格:
  • TGEN-CP-50UG
  • TGEN-CP-250UG
  • TGEN-CP-500UG
成分
每个试剂盒包含:
  • 一瓶Cas9重组蛋白
  • 一瓶1x稀释缓冲液,1 mL
  • 一瓶无核酸酶的水和甘油,1 mL
原則
CRISPR/Cas 系统被细菌和古细菌用作防御入侵病毒和质粒的防御。最近,来自细菌化脓性链球菌的 II 型 CRISPR/Cas 系统已经被设计成使用两种分子组分在真核系统中起作用:Cas9 蛋白和非编码指导 RNA(gRNA)。Cas9 核酸内切酶可以用单个 gRNA 编程,将 DNA 双链断裂(DSB)导向所需的基因组位置。与由锌指核酸酶(ZFN)诱导的 DSB 类似,细胞然后激活内源 DNA 修复过程,非同源末端连接(NHEJ)或同源定向修复(HDR),以愈合目标 DSB。
外觀
冻干重组 _Sp_Cas9 蛋白
準備報告
建议将冻干Cas9蛋白重悬于含50%甘油的无核酸酶的水中(试剂盒提供的),达到所需的浓度。
将溶液在室温(20−23 °C)下孵育10分钟。临用前离心。
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)