Merck
C7512
Sigma-Aldrich
丁酰胆碱酯酶 来源于马血清
lyophilized powder, ≥10 units/mg protein
别名:
拟胆碱酯酶, 胆碱脂酶,丁酰基, 酰胆碱酰基水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
lyophilized powder
比活性
≥10 units/mg protein
分子量
tetramer 440 kDa
成份
Protein, ≥60%
溶解度
cold water: 60 U/mL
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
丁酰胆碱酯酶(BChE)是一种丝氨酸水解酶,结构上类似于乙酰胆碱酯酶(AChE),但具有不同的底物特异性和抑制剂敏感性。该酶是由4个相同亚基(每个110kDa)组成的四聚体糖蛋白,又称为拟胆碱酯酶(pseudocholinesterase)。它在肝脏中合成,分布于血液、神经肌肉接头突触、神经胶质细胞和白质轴突中。
應用
马血清中的丁酰胆碱酯酶已用于对氧磷抑制丁酰胆碱酯酶的微量热法研究。这种酶也用于研究胆碱能酶的合成和抑制。选择性抑制 BChE 活性可用于有机磷酸酯的检测。由于人体内 BChE 的血液级别与对毒性神经毒剂的保护程度之间存在相关性,因此其在治疗有机磷毒性方面的应用已显示出临床潜力。胆碱酯酶在阿尔茨海默病中的作用也受到关注。对选择性抑制剂的研究可能为 BChE 在健康和患病个体中角色生理作用提供更清晰的认识。本品已用于某些蔬菜水果中胆脂酶抑制剂的筛选,用于恢复认知功能和改善记忆。它也被用来开发一种丁酰胆碱酯酶和胆碱氧化酶固定化生物嗅探器检测尼古丁。尼古丁抑制 BChE 活性。BChE 活性副产物的减少反映了尼古丁的体积。
生化/生理作用
丁酰胆碱酯酶(BChE)基因突变会导致呼吸衰竭、长期瘫痪和呼吸暂停。
不同于乙酰胆碱酯酶,丁酰胆碱酯酶(BChE)可高效水解较大的胆碱酯,如丁酰胆碱和苯甲酰胆碱。酶活性可被Ca2+和Mg2+激活,在pH 6.0-8.0范围内保持恒定,受到甜菜碱、尼古丁、有机磷和氨基甲酸酯抑制。
單位定義
一个单位将在 pH8.0,37°C 下每分钟将1.0μ 摩尔丁酰胆碱水解为胆碱和丁酸盐。使用丁酰胆碱作为底物获得的活性是使用乙酰胆碱获得的活性的约 2.5 倍。
外觀
含缓冲盐的冻干粉
準備報告
本品采用硫酸铵分级从马血清中制备,以冻干粉形式提供。
分析報告
双缩脲法测定蛋白质
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Screening for cholinesterase inhibitors in selected fruits and vegetables.
Szwajgier D and Borowiec K
Biotechnology, 15(2) (2012)
Toxicokinetics of Chemical Warfare Agents: Nerve Agents and Vesicants
Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents, 755-790 (2009)
Population-scale genomics-Enabling precision public health
Advances in Genetics, 103, 119-161 (2019)
Determinants of intracellular pH in the erythrocyte.
J Warth et al.
British journal of haematology, 29(3), 369-372 (1975-03-01)
Siti Munirah Mohd Faudzi et al.
Archiv der Pharmazie, 354(1), e2000161-e2000161 (2020-09-05)
A new series of pyrazole, phenylpyrazole, and pyrazoline analogs of diarylpentanoids (excluding compounds 3a, 4a, 5a, and 5b) was pan-assay interference compounds-filtered and synthesized via the reaction of diarylpentanoids with hydrazine monohydrate and phenylhydrazine. Each analog was evaluated for its