Merck
B4186
Sigma-Aldrich
丁酰胆碱酯酶 来源于人类血清
vial of ≥4 units
别名:
假性胆碱酯酶, 胆碱酯酶,丁酰基, 酰基胆碱酰基水解酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.54
形狀
powder
品質等級
比活性
≥50 units/mg protein
包裝
vial of ≥4 units
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
human ... BCHE(590)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
人丁酰胆碱酯酶已被用于研究其作为阿尔茨海默′病 (AD) 体内病理特征调节剂的作用。
来自西格玛的BchE已被用于通过各种测试化合物测定丁酰胆碱酯酶抑制活性
生化/生理作用
丁酰胆碱酯酶(BChE)是一种丝氨酸水解酶,其与乙酰胆碱酯酶(AchE)具有显著的结构相似性,但具有不同的底物和抑制剂特异性。 它存在于脊椎动物的血清、造血细胞、肝脏、肺脏、心脏和中枢神经系统中。BChE可催化胆碱的大型酯,如丁酰胆碱和苯甲酰胆碱。BChE活性的选择性抑制可用于有机磷酸酯的检测。BchE可用于治疗有机磷酸酯毒性。它是阿尔茨海默′病 (AD) 治疗中的关键靶点。
丁酰胆碱酯酶(BChE)是一种丝氨酸水解酶,其与乙酰胆碱酯酶(AchE)具有显著的结构相似性,但具有不同的底物和抑制剂特异性。BChE存在于脊椎动物的血清、造血细胞、肝脏、肺脏、心脏和中枢神经系统中。
單位定義
在pH8.0,37℃条件下,一个单位每分钟可将1.0μmole丁酰胆碱水解为胆碱和丁酸盐。使用丁酰胆碱作为底物获得的活性是使用乙酰胆碱作为底物所获得的活性的约2.5倍。
分析報告
经单独供体测试的起始材料,并经发现对HIV I和II抗体、乙型肝炎表面抗原和丙型肝炎抗体呈阴性。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Butyrylcholinesterase: an important new target in Alzheimer's disease therapy
Greig NH, et al.
International Psychogeriatrics / IPA, 14(S1), 77-91 (2002)
The key role of butyrylcholinesterase during neurogenesis and neural disorders: an antisense-5? butyrylcholinesterase-DNA study
Mack A and Robitzki A
Progress in Neurobiology, 60(6), 607-628 (2000)
Cholinesterases and engineered mutants for the detection of organophosphorus pesticide residues
Xu YL, et al.
Sensors, 18(12), 4281-4281 (2018)
The apolipoprotein E varepsilon4 allele plays pathological roles in AD through high protein expression and interaction with butyrylcholinesterase
Darreh-Shori T, et al.
Neurobiology of Aging, 32(7), 1236-1248 (2011)
Neurobiology of butyrylcholinesterase.
Sultan Darvesh et al.
Nature reviews. Neuroscience, 4(2), 131-138 (2003-02-04)