主要文件
691400
Sigma-Aldrich
嘧啶酮-B-核甙
A cell-permeable chemically stable cytidine analog that displays antitumor properties.
别名:
嘧啶酮-B-核甙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12N2O5
CAS号:
分子量:
228.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
off-white
溶解度
DMSO: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N2(C=CC=NC2=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2
InChI 密鑰
RPQZTTQVRYEKCR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
一种化学稳定胞苷类似物,具有抗肿瘤特性。通过在活性位点以共价水合物的形式结合,作为胞苷脱氨酶的过渡态类似物抑制剂。显示在体外体内都能抑制DNA甲基化和肿瘤生长。
一种细胞渗透性的化学稳定胞苷类似物,具有抗肿瘤特性。通过在活性位点以共价水合物的形式结合,作为胞苷脱氨酶的过渡态类似物抑制剂。显示在体外体内都能抑制DNA甲基化和肿瘤生长。
生化/生理作用
主靶
胞苷脱氨酶
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞可渗透性:是
包裝
用惰性气体包装
警告
毒性:标准处理(A)
準備報告
可能需要稍微加热才能完全溶解。
重構
复溶后,等分并冷冻保存(-20°C)。贮备溶液在-20°C下可稳定保存至多3个月。
来自目录:
说明字段-添加“细胞渗透性”
其他說明
Cheng, J.C., et al. 2004.Cancer Cell6, 151.
Cheng, J.C., et al. 2003.J. Natl.Cancer Inst.95, 399.
Zhou, L., et al. 2002.J. Mol.Biol.321, 591.
Barchi, J.J., Jr., et al. 1992.J. Org.Chem.57, 536.
Frick, L., et al. 1989.Biochemistry28, 9423.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3