化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder or crystals
雜質
≤4% water
顏色
white to faint yellow
溶解度
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear
H2O: freely soluble
正離子痕跡
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
吸光率
A280/260 nm 0.22 ±0.02
A250/260 nm 0.83 ±0.03
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
基因資訊
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3