化驗
98% (dry weight)
形狀
lyophilized
分子量
Mr 663.4
包裝
pkg of 1 g (10127981001)
pkg of 10 g (10621650001)
pkg of 5 g (10127990001)
製造商/商標名
Roche
顏色
off-white
pH值
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI 密鑰
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)是一种辅因子,包含腺苷酸和烟酰胺-5′-核苷酸组(通过焦磷酸盐连接)。它无处不在。在NAD+复合物中,酶-辅助因子的相互作用高度保守。
應用
NAD作为胸膜肺炎放线杆菌菌落生长的补充物,应用于沸血琼脂平板培养基。
生化/生理作用
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)用作电子载体,显著参与酶催化的氧化还原过程和许多遗传过程。氧化(NAD+)和还原(NADH)形式之间的NAD循环,以维持持续的细胞生长所需的氧化还原平衡。这一辅因子还参与微生物分解代谢。β-NAD在几个细胞过程中充当各种酶的底物。
电子受体
包裝
根据固体质量包装。
品質
不含污染物:乳酸脱氢酶抑制剂无法检测到。
準備報告
分析報告
吸光度系数:在260纳米处17.6 x 1031 x摩尔-1 x厘米-1,在333纳米处5.9 x 103 l x摩尔-1 x厘米-1(氯化萘络合物)
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水合物辅因子(NAD)已用于一项模拟碳电极上的柠檬酸循环,以增加生物燃料电池的能量密度的研究。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
本品是普通型 NAD。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Biosensors & bioelectronics, 24(4), 945-950 (2008-09-09)
The citric acid cycle is one of the main metabolic pathways living cells utilize to completely oxidize biofuels to carbon dioxide and water. The overall goal of this research is to mimic the citric acid cycle at the carbon surface
Degraded neutrophil extracellular traps promote the growth of Actinobacillus pleuropneumoniae
Cell Death & Disease, 10(9), 1-16 (2019)
Extracellular beta-nicotinamide adenine dinucleotide (beta-NAD) promotes the endothelial cell barrier integrity via PKA-and EPAC1/Rac1-dependent actin cytoskeleton rearrangement
Journal of Cellular Physiology, 223(1), 215-223 (2010)
Experimental and theoretical electron density studies in large molecules: NAD+, beta-nicotinamide adenine dinucleotide
The Journal of Physical Chemistry B, 107(34), 9109-9121 (2003)
A Mechanism of Adsorption of beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide on Graphene Sheets: Experiment and Theory
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 15(41), 10851-10856 (2009)