主要文件
389561
Sigma-Aldrich
透明质酸酶,Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
别名:
透明质酸酶,Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.54
共軛
conjugate (Glucosaminoglycan)
品質等級
描述
Merck USA index - 14, 4758
形狀
lyophilized powder
比活性
≥2000 units (A280)
包裝
ampule of ≥100 U (1 U = 1 TRU (Turbidity Reducing Unit))
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
顏色
white
溶解度
0.5 M acetate, pH 6.0: 30 U/mL
water: 30 U/mL
異物活動
protease ≤0.05 U/ampule (pH 6.0)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
一般說明
透明质酸酶来自Streptomyces hyaluronlyticus nov. sp.催化透明质酸的降解。产生δ4,5-不饱和四糖和六糖。
请注意:该产品的外观可能有所不同,从灰色棉纤维到球状液滴,质量没有变化。
警告
毒性:标准处理(A)
單位定義
一个TRU(浊度降低单位=1 U)定义为在60°C pH 6.0下30分钟内通过浊度降低50%确定的水解50%透明质酸的酶量。
重構
在复溶后存放于冰箱(4°C)。在水中制备的储备液在4°C下可稳定储存2周,在500 mM醋酸盐缓冲液(pH 6.0)中制备的储备液在4°C下可稳定储存1个月。
其他說明
Baker, J.R., et al. 2002.Biochem.J.365, 317.
Mogelerskii, M.S.1964.Fed.Proc.23, T559.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3