主要文件
1.02498
Supelco
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
for analysis ACS,Reag. Ph Eur
别名:
Chromotropic acid disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalene disulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H6Na2O8S2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
400.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-972-9
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
化驗
≥98.5% (acidimetric)
形狀
solid
成份
Water, 8.5-9.5% Karl Fischer
顏色
gray-white to brownish white
pH值
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
體積密度
780 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[S](=O)(=O)(O)c1cc2c(c(c1)[O-])c(cc(c2)[S](=O)(=O)O)[O-]
InChI
1S/C10H8O8S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18)/p-2
InChI 密鑰
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
聯結
Replaces: DX1460-1
分析報告
Appearance: greyish white to brownish white powder
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 9.5 %
Sensitivity (of formaldehyde): passes test
Sensitivity (of nitrate): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3