Merck
126225
Sigma-Aldrich
铬变酸 二钠盐 二水合物
technical grade
别名:
1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸 二钠盐, 4,5-二羟基萘-2,7-二磺酸 二钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
CAS号:
分子量:
400.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
technical grade
品質等級
化驗
≥78.5%
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
变色酸二钠盐二水合物是一种棕褐色钠盐。
應用
变色酸二钠盐二水合物可用作显色试剂,用于定量各种药物制剂中的安乃近。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
"Spectrophotometric determination of dipyrone in pharmaceutical preparations by using chromotropic acid"
Sakiara KA, et al.
Il Farmaco; Edizione Scientifica, 54(09), 629-635 (1999)
Spot-test identification and rapid quantitative sequential analysis of dipyrone.
Tubino M, et al.
Ecletica Quimica , 35(10), 41-46 (2010)
Rapid Spot Test Analysis for the Detection of Dipyrone in Pharmaceutical Preparations.
Pezza L, et al.
Analytical Sciences, 16(3), 313-315 (2000)