Merck
85529
Sigma-Aldrich
D -山梨醇
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
别名:
D-山梨糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14O6
CAS号:
分子量:
182.17
Beilstein:
1721899
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
蒸汽密度
<1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 mmHg ( 25 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
colorless
pH值
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
98-100 °C (lit.)
溶解度
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
InChI 密鑰
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
可用于洗涤原生质球,也可用于等电聚焦,最大限度地减少琼脂糖凝胶中的内渗流。可用于诱导渗胁迫。
山梨糖醇是一种糖醇,是可缓慢代谢的甜味剂。山梨糖醇是一种细菌培养补充剂,用于制备选择性平板培养基以培养山梨醇发酵细菌,包括大肠杆菌小肠结肠炎耶尔森菌菌株。
生化/生理作用
D-山梨糖醇是一种糖醇,通常用作糖替代品。它天然存在,也可以由葡萄糖中合成。食品工业使用D-山梨糖醇作为甜味剂、保湿剂、乳化剂、增稠剂或膳食补充剂形式的添加剂。D-山梨糖醇也被用于化妆品、纸和药品中。D-山梨糖醇通过光合作用天然地广泛存在于植物中,包括藻类到高级蔷薇科的果实。 Tas1r3基因的等位变异会影响对该糖醇的行为味觉反应,这表明它是T1R3的受体配体。
其他說明
为了全面了解我们针对客户研究提供的各种糖醇产品,建议您访问我们的碳水化合物分类页面。
一种质壁分离剂,其在浓度超过50 mM时可逆地抑制原生质体的苯丙氨酸氨裂解酶活性;培养恶性疟原虫红细胞内期的同步化;提高真菌α-淀粉酶的热稳定性
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
M. Graber et al.
Enzyme and Microbial Technology, 11, 673-673 (1989)
C. Lambros et al.
J. Parisitol., 65, 418-418 (1979)
B. Fritig
Phytochemistry, 16, 895-895 (1977)
Isoelectric focusing.
D E Garfin
Methods in enzymology, 182, 459-477 (1990-01-01)
Preparation of extracts from yeast.
S M Jazwinski
Methods in enzymology, 182, 154-174 (1990-01-01)