化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI 密鑰
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
146080-100G | |
146080-25G | 4061833416549 |