Merck
104477
Sigma-Aldrich
1-硫代-β-D-葡萄糖四乙酸酯
97%
别名:
2,3,4,6-四-O-乙酰基-1-硫代-β-D-吡喃葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H20O9S
CAS号:
分子量:
364.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +5.8°, c = 2.2 in chloroform
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](S)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O9S/c1-6(15)19-5-10-11(20-7(2)16)12(21-8(3)17)13(14(24)23-10)22-9(4)18/h10-14,24H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
SFOZKJGZNOBSHF-RGDJUOJXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)