Merck
320064
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酸酐
ACS reagent, ≥99%
别名:
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4O3
CAS号:
分子量:
148.12
Beilstein:
118515
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
蒸汽密度
5.1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
99.0-100.2%
形狀
flakes
自燃溫度
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
燃燒殘留物
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI 密鑰
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
邻苯二甲酸酐是邻苯二甲酸的酸酐,是塑化剂、染料、聚酯树脂、橡胶改性剂和聚合物生产的关键中间体。
應用
邻苯二甲酸酐可用作制备 N-取代的邻苯二甲酰亚胺、聚(异噻吩)和甲基(S)-2-邻苯二甲酰亚氨基-4-甲基硫代丁酸酯的反应物。
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F - DIN 51758
閃點(°C)
152 °C - DIN 51758
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
New synthetic ?tricks? One-pot preparation of N-substituted phthalimides from azides and phthalic anhydride
Garcia J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(5), 639-640 (1986)
Methyl (S)-2-phthalimido-4-oxobutanoate
Meffre P, et al.
Organic Syntheses, 76, 123-123 (1999)
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synt. Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Ceramic foams directly-coated with flame-made V2O5/TiO2 for synthesis of phthalic anhydride
Schimmoeller B, et al.
J. Catal., 243(1), 82-92 (2006)
Catalysts, kinetics and reactor design in phthalic anhydride synthesis.
Wainwright MS and Foster NR.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 19(2), 211-292 (1979)