生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.115
蒸汽密度
7.6 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
powder or crystals
自燃溫度
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
camphoraceous
SMILES 字串
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI 密鑰
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 气味结合蛋白C12在赤拟谷盗对化学试剂反应中的作用: 该论文探讨了BHT对昆虫生物化学的影响,特别是它如何影响害虫中气味结合蛋白的结合亲和力,该研究为制定更有效的害虫控制策略提供了见解(Wang et al., 2024)。
- 一种新型芳基哌嗪衍生物(LQFM181)在体外和体内模型中对3-硝基丙酸诱导的神经毒性有防护作用。 : 研究将BHT用作研究神经保护剂的比较标准品,强调了其在与氧化应激和神经保护相关的生化途径中的作用(Campos et al., 2024)。
- 通过单一稳定性指示高效液相色谱法同时测定局部用药物中氟虫腈、氯菊酯及其关键相关物质。: BHT被用作评估药品稳定性和完整性的内标物,证明了其在药物分析中的实用性(Rathnasekara et al., 2024)。
- 作为抗氧化剂的吡喃并[2,3-c]吡唑稠合螺吲哚连接的1,2,3-三唑:通过抑制α-淀粉酶和DPP4活性来探索其在抗糖尿病药物开发中的用途。: 该研究以BHT为参考抗氧化剂,比较了新合成化合物的功效,为糖尿病治疗的抗氧化剂研究提供了基准(Chahal et al., 2024)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
260.6 °F - open cup
閃點(°C)
127 °C - open cup