Merck
P4308
Sigma-Aldrich
六羟基锑酸钾
别名:
锑酸钾三水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KSb(OH)6
CAS号:
分子量:
262.90
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀:
powder
形狀
powder
品質等級
濃度
44.3-49.8% Sb (iodometric)
SMILES 字串
[K+].O[Sb-](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+5/p-6
InChI 密鑰
DUBGVNNAYGFUKU-UHFFFAOYSA-H
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
六氢锑酸钾(V)可作为前体盐合成:
  • 氧化锑(Sb2O3),可作为吸附材料从放射性废物中去除钴。
  • 两亲性锑(V)络合物。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)