Merck
698970
Sigma-Aldrich
Diglycolic-2,2,2′,2′-d4 acid
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
2,2′-Oxydiacetic-2,2,2′,2′-d4 acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O(CD2COOH)2
分子量:
138.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
flakes
mp
140-144 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C([2H])(OC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2
InChI 密鑰
QEVGZEDELICMKH-LNLMKGTHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3