Merck
909270
Sigma-Aldrich
Acrylic anhydride
≥90%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O3
CAS号:
分子量:
126.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
43211915
NACRES:
NA.23
化驗
≥90%
形狀
liquid
包含
500 ppm MEHQ as stabilizer
顏色
colorless to pale yellow
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
161.6 °F
閃點(°C)
72 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)