蒸汽壓力
3.8 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
390 °C (DIN 51794)
效力
>192 mg/kg LD50, oral (Rat)
>290 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.9-19.8 % (v/v)
pH值
2.1 (20 °C, 72.06 g/L in H2O)
bp
141 °C/1013 hPa
mp
13 °C
轉變溫度
flash point 46 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[O-]C(=O)C=C.[H+]
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.048 - 1.050
鉴别(IR):符合检验
该材料使用对苯二酚单甲醚作为稳定剂。
在分析检验时,确定了>100 ppm稳定剂的含量。
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.048 - 1.050
鉴别(IR):符合检验
该材料使用对苯二酚单甲醚作为稳定剂。
在分析检验时,确定了>100 ppm稳定剂的含量。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
119.3 °F - closed cup
閃點(°C)
48.5 °C - closed cup