Merck
718041
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-DL-kynurenine-(butyric-1,2-13C2) dihydrobromide
99 atom % 13C, 95% (CP)
别名:
α, 2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzenebutanoic acid-1,2-13C2 dihydrobromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C8H14Br2N2O4
分子量:
388.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
95% (CP)
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
-235 °C (lit.)
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
N[13CH](CC(=O)c1cccc(O)c1N)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)/i6+1,10+1
InChI 密鑰
VCKPUUFAIGNJHC-UFYQYTSASA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)