主要文件
341274-M
Sigma-Aldrich
因子H,人
Factor H, Human, is a single-chain multi-functional glycoprotein that regulates formation and function of complement C3 and C5 convertase enzymes.
别名:
β1H 球蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
IgG, IgA, IgM, Factor I, Factor B, Factor P, C3, C4, or albumin, trace (Ouchterlony)
儲存溫度
−70°C
一般說明
来自人血清的天然因子H。存在于正常人血清中的单链多功能糖蛋白,浓度约为500 µg/mL。调节补体C3和C5转化酶的形成和功能。不显示酶活性的C3b结合蛋白。调节活性归因于其识别和结合C3b片段的能力。
来自人血清的天然因子H。存在于正常人血清中的单链糖蛋白,浓度约为500 µg/mL。调节补体C3和C5转化酶的形成和功能。C3b结合蛋白,而不是酶。调节活性归因于其识别和结合C3b片段的能力。
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
在PBS(pH 7.2)中。
準備報告
由已经认证检测显示对HBsAg以及HIV和HCV抗体呈阴性的血清而制备。
重構
初次解冻后,分装冻存(-70°C)。
其他說明
Zipfel, P.F., et al. 1999.Immunopharmacology 42, 53.
Pangburn, M.K. and Muller-Eberhard, H.J. 1984.Springer Semin.Immunopathol.7, 163.
Fearon, D.T. and Austen, K.F.1977.Proc.Natl.Acad.Sci. USA 74, 1683.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
仅供研究使用在法国,在用于科研目的时(包括进口和出口活动(《公共健康法》第L 1211-1条,第2节))该产品为管制品。购买者(即最终用户)需要获得《公共健康法》法第L 1211-1条规定的法国研究部的进口授权。订购本产品即表明您确认已经获得合适的进口授权。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1